Learn More
Mangan-Carbonyl, TRC
Artikelnummer. 30477190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477190 100 mg 100 Milligramm
30464643 10 mg 10 Milligramm
30480220 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM164250100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10170-69-1
Summenformel C10Mn2O10
Molekulargewicht (g/mol) 389.98
Synonym Manganese Carbonyl, CORM 1, Decacarbonyldimanganese, Decacarbonyldimanganese(0), Dimanganese Decacarbonyl, Manganese Carbonyl (Mn2(CO)10), Manganese Pentacarbonyl Dimer, NSC 203018, NSC 22319
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;mangan
SMILES [Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Carbonyl
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Formelmasse 389.8252