Learn More
Mangandioxid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11423126 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11423126 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423126 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0522201425
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreines Pulver für den Einsatz in chemischer Forschung und Lithium-Einführungsstudien.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Dioxide
CAS 1313-13-9
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Summenformel MnO2
MDL-Nummer MFCD00003463
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mn]=O
IUPAC-Name Dioxomangan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Formelmasse 86.94
Güte Forschung