Learn More
Mangan(II)2-Ethylhexanoat, 40 % w/w in Lösungsbenzin, 6 % Mn, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050560
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11378927 250 g 250 Gramm
11358927 1 kg 1 Kilogramm
11368927 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038607.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13434-24-7 | C16H30MnO4 | 341.35 g/mol
Used as paint driers. Accelerating curing agent for unsaturated polyester. Also used as a intermediate for dyestuff, pharmaceutical, syntheses material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13434-24-7
Summenformel C16H30MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.35
MDL-Nummer MFCD00058698
InChI-Schlüssel FHRAKXJVEOBCBQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bis 2-ethylhexanoate, manganese 2-ethylhexanoate, manganese 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt 2:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt 1:?, manganese tallate 2-ethylhexanoate, manganous 2-ethylhexanoate, mmanganese 2-ethylhexanoate
PubChem CID 114521
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Mangan(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) 2-ethylhexanoate
Farbe Braun
Dichte 0.897 g/mL
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Petroleum-like
Menge 250 g
UN-Nummer UN1268
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 341.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % w/w in Terpentinersatz, 6 % Mn
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stoddard solvent