Learn More
Mangan(II)-Acetat, wasserfrei, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480128 250 g 250 Gramm
11470128 50 g 50 Gramm
11460128 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23708.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
Manganese(II) acetate is used as a dye mordant and varnish drier. It is also used in fertilizers, food packaging and feed additives. Further, it serves as a desiccant, catalyst, intermediate and ion exchange agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(II)-Acetat wird als Farbbeize und Lacktrockner verwendet. Es wird auch in Düngemitteln, Lebensmittelverpackungen und Futtermittelzusatzstoffen verwendet. Außerdem dient es als Trockenmittel, Katalysator, Zwischen- und Ionenaustauschmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Essigsäure.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-38-0
Summenformel C4H6MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 173.03
MDL-Nummer MFCD00013039
InChI-Schlüssel UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
IUPAC-Name Mangan(2+);diacetat
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) acetate
Namenshinweis anhydrous
Strukturformel Mn(OOCCH3)2
Menge 250 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5724
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetic acid.
Formelmasse 173.03
Reinheit (%) ≥98%