Learn More
Mangan(II)-acetat-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10700911 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10082740 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10723475 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205660250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6156-78-1
Summenformel C4H14MnO8
Molekulargewicht (g/mol) 245.09
MDL-Nummer MFCD00062552
InChI-Schlüssel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Rosa
pH 6 to 7 (5% soln.)
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Mn·4H2O
Flammpunkt >130°C
Merck Index 14, 5724
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-Name Mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
Formelmasse 245.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.58
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate