Learn More
Mangan(II)-bromid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10388100 25 g Glasflasche -
10434555 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10388100
Marke: Thermo Scientific Acros 207860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-03-2
Summenformel Br2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 214.76
MDL-Nummer MFCD00011113
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) bromide
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel MnBr2
Merck Index 15, 5790
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 214.76
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.38
Dichte 4.3800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.