Learn More
Mangan(II)-bromid, wasserfrei, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423887
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11423887 25 g 25 Gramm
11433887 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11423887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18321.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-03-2
Summenformel MnBr2
MDL-Nummer MFCD00011113
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) bromide
Schmelzpunkt 698°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 25 g
Merck Index 14,5725
Formelmasse 214.76
Reinheit (%) 95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.38
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese bromide