Learn More
Mangan(II)-carbonat, 99.9 % (Metallbasis ohne Na), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317907
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1 Kilogramm
250 Gramm
Code produit. Menge unitSize
11317907 250 g 250 Gramm
11307907 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11317907
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014344.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Manganese(II) carbonate is used as an additive to plant fertilizers, glaze colorant in ceramics, pigment and drier for varnishes. It is also used as an ingredient in welding rod, animal feed additive as well as to prepare other manganese salts and pharmaceuticals. It is also used in medicine as a hematinic and in health foods, in flux and in concrete stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-62-9
Summenformel CMnO3
Molekulargewicht (g/mol) 114.946
MDL-Nummer MFCD00011116
InChI-Schlüssel XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC-Name Mangan(2+);carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spécification
Chemischer Name oder Material Manganese(II) carbonate
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Braun bis Violett
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis excluding Na)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formelmasse 114.95
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Light brown to violet powder
Dichte 3.125 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.