Learn More
Mangan(II)-Carbonathydrat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese(II) carbonate hydrate |
| Namenshinweis | 90% |
| CAS | 34156-69-9 |
| Physikalische Form | Gelbbraunes amorphes Pulver |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 88% min. (Complexometry) |
| Summenformel | CMnO3 |
| Strukturformel | MnCO3·xH2O |
| MDL-Nummer | MFCD00149794 |
| Synonym | manganese ii carbonate hydrate, co3.mn.h2o, manganese 2+ hydrate carbonate, manganese 2+ ion hydrate carbonate |
| Mehr anzeigen |