Learn More
Mangan(II)-chlorid, 99+ %, 80 mesh, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44598 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10495175
Marke: Thermo Scientific Acros 223610100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
MDL-Nummer MFCD00011114
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC-Name Mangan(2+);dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Siedepunkt 1190°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride
Schmelzpunkt 650°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel MnCl2
Fieser 07,222
Merck Index 15, 5793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 125.84
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(II) chloride