Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15651750 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15651750 5 g Glasflasche 5 Gramm
15641750 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15631750 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651750 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2037345G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
99.99 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-chloridtetrahydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Rosa
Menge 5 g
Strukturformel MnCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 197.91 mol
Reinheit (%) 99.99 % Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Aussehen Kristalle
Dichte 1.913 g/cu.cm