Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11994191
Marke: Thermo Scientific Acros 205890025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Schmelzpunkt 58.0°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Merck Index 15,5793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 197.91
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.