Learn More
Mangan(II)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076441
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11330068 2 g 2 Gramm
11320068 10 g 10 Gramm
11310068 50 g 50 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11330068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042844.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Trockenzellbatterien.
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
MDL-Nummer MFCD00011114
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC-Name Mangan(2+);dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Siedepunkt 1190°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride
Schmelzpunkt 650°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Strukturformel MnCl2
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 125.84
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulliert unter Argon
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Relative Dichte 2.977
Dichte 2.977
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.