Learn More
Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat, ≥97.0 % (KT), Honeywell™™
Artikelnummer. 15666090 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15666090 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
15656090 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15666090 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 635471KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 97.0 %
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20694-39-7
Summenformel H8MnN2O10
Molekulargewicht (g/mol) 251.006
MDL-Nummer MFCD00149789
InChI-Schlüssel ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat, Mangannitrat-Tetrahydrat, Mangan2+-Ionentetrahydrat-Dinitrat, Mangandinitrat-Tetrahydrat, Salpetersäure, Mangan2+-Salz, Tetrahydrat, Mangan2+-Dinitrat-Tetrahydrat, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC-Name Mangan(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-Nitrat-Tetrahydrat
Farbe Rosa
pH Sauer
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel Mn(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN2724
Formelmasse 251.01 mol
Reinheit (%) ≥97.0 % (KT)