Learn More
Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024206
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11488437 250 g 250 Gramm
11478437 1000 g 1000 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11488437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18521.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20694-39-7 | H8MnN2O10 | 251.006 g/mol
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(II)-nitrat-Tetrahydrat, das als Porzellanfarbstoff verwendet wird Es wird auch als Vorstufe für Mangandioxid und andere Manganverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20694-39-7
Summenformel H8MnN2O10
Molekulargewicht (g/mol) 251.006
MDL-Nummer MFCD00149789
InChI-Schlüssel ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC-Name Mangan(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼26°C
Menge 250 g
Strukturformel Mn(NO3)2·4H2O
UN-Nummer UN2724
Merck Index 14,5733
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and water.
Formelmasse 251.01 (178.95 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(II) nitrate tetrahydrate