Learn More
Mangan(II)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11914151 10 g Glasflasche 10 Gramm
11904151 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436970100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-43-0
Summenformel MnO
Molekulargewicht (g/mol) 70.94
MDL-Nummer MFCD00016226
InChI-Schlüssel VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC-Name Oxomangan
SMILES O=[Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) oxide
Schmelzpunkt 1650.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 70.94
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Manganese(II) oxide