Learn More
Phthalocyanin-Mangan(II)-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050708
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11313728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039309.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567.474 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14325-24-7
Summenformel C32H16MnN8
Molekulargewicht (g/mol) 567.474
MDL-Nummer MFCD00049821
InChI-Schlüssel ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) phthalocyanine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 567.47
Physikalische Form Kristallin