Learn More
Angan(II)-sulfat-Hydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese(II) sulfate hydrate |
| Namenshinweis | Loses all water at 400-450° |
| Farbe | Rosa |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metal basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | Mangan(2+) Hydratsulfat |
| Formelmasse | 151.00 (Anhydrous) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese(II) sulfate hydrate
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(II) sulfate hydrate