Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053733 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10053733 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10507562 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607041 500 g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10053733 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423910025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 850.0°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 700.0°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 101% (Complexometry)
Strukturformel MnSO4·H2O
Merck Index 15, 5804
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Mangan(2+) Hydratsulfat
Formelmasse 169.02
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Glühverlust 10.0% to 12.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate