Learn More
Mangan(II)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407635
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357567 5 g 5 Gramm
11347567 25 g 25 Gramm
11337567 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11357567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012835.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 18820-29-6 | MnS | 87.00 g/mol
it is used as an intermediate in chemical research& pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18820-29-6
Summenformel MnS
Molekulargewicht (g/mol) 87.00
MDL-Nummer MFCD00014210
InChI-Schlüssel VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
PubChem CID 87809
SMILES [S--].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfide
Schmelzpunkt 1610°C (decomposition)
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
IUPAC-Name manganese(2+) sulfanediide
Formelmasse 87
Aussehen Green powder
Dichte 3.99 g/cm3 at 20°C