Learn More
Mangan(III)-fluorid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332168 50 g 50 Gramm
11322168 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11332168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013069.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7783-53-1
It is used as a fluorinating agent, useful for conversion of hydrocarbons into fluorocarbons. It is used in organic synthesis as Lewis acid to prepare a number of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-53-1
MDL-Nummer MFCD00016223
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) fluoride
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 3.54 g/mL
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5741
Löslichkeitsinformationen Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
Formelmasse 111.93
Reinheit (%) 98%