Learn More
Mangan(III)-fluorid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049158
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322168 10 g 10 Gramm
11332168 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013069.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7783-53-1
It is used as a fluorinating agent, useful for conversion of hydrocarbons into fluorocarbons. It is used in organic synthesis as Lewis acid to prepare a number of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-53-1
MDL-Nummer MFCD00016223
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) fluoride
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5741
Löslichkeitsinformationen Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
Formelmasse 111.93
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.54 g/mL