Learn More
Mangan(III)-phosphat-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403478
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11403478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17868.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104663-56-1 | MnO4P | 149.91 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104663-56-1
Summenformel MnO4P
Molekulargewicht (g/mol) 149.91
MDL-Nummer MFCD00209658
InChI-Schlüssel BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 71317435
SMILES [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) phosphate hydrate
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Mangan(3+);phosphat;hydrat
Formelmasse 149.91 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%