Learn More
Mangan(IV)-oxid, ≥90 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Product Code. 15633210 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
missing translation for 'unitSize'
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Product Code. 15633210
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 310700500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
10 Μm, Reagenzgütegrad, ≥90 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mangandioxid, Mangan(IV)-oxid, Manganperoxid, Mangansuperoxid, Manganschwarz, Manganbinoxid, Manganoxid, Schwarzes Manganoxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Mangan(IV)-oxid
Schmelzpunkt 535 °C
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86.94 mol
Reinheit (%) ≥ 90 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.21 g/cm3