Learn More
Mangan(IV)-oxid, 97%
Description
Mangan(IV)-oxid wird als Pigment und als Reagenz bei der organischen Synthese, insbesondere bei der Oxidation von allylischen Alkoholen verwendet. Es wird auch für Trockenzellbatterien wie Alkalibatterien und Zink-Kohle-Batterie verwendet. Es ist an der Herstellung anderer Manganverbindungen beteiligt. Es ist eine Vorstufe von Ferromangan und verwandten Legierungen, was in der Stahlindustrie nützlich ist. Es katalysiert die Zersetzung von Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und Wasser. Außerdem wird es zur Herstellung von Mangan(II)-sulfat, Mangan(II)-chlorid und Kaliumpermanganat verwendet. Darüber hinaus wird es in der Keramik- und Glasherstellung als anorganisches Pigment verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Mangan(IV)-oxid wird als Pigment und als Reagenz bei der anorganischen Synthese, insbesondere bei der Oxidation von allylischen Alkoholen verwendet. Es wird auch für Trockenzellbatterien wie Alkalibatterien und Zink-Kohle-Batterie verwendet. Es ist an der Herstellung anderer Manganverbindungen beteiligt. Es ist eine Vorstufe von Ferromangan und verwandten Legierungen, was in der Stahlindustrie nützlich ist. Es katalysiert die Zersetzung von Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und Wasser. Außerdem wird es zur Herstellung von Mangan(II)-sulfat, Mangan(II)-chlorid und Kaliumpermanganat verwendet. Darüber hinaus wird es in der Keramik- und Glasherstellung als anorganisches Pigment verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und organischen Materialien.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Manganese (IV) oxide |
| Schmelzpunkt | 535°C (decomposition) |
| Menge | 500 g |
| Dichte | 5.026 |
| Merck Index | 14,5730 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 86.94 |
| Reinheit (%) | 98% |
Safety and Handling
- Manganese(IV) oxide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide
RUO– Nur für Forschungszwecke