Learn More
Mangan(IV)-Oxid aktiviert, Solstice
Artikelnummer. 15686090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15686090 250 g 250 Gramm
15676090 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15686090 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 63548250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Technisch, aktiviert, ≥ 90 % (RT)
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Farb- und physische Variationen sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mangandioxid, Mangan(IV)-oxid, Manganperoxid, Mangansuperoxid, Manganschwarz, Manganbinoxid, Manganoxid, Schwarzes Manganoxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Mangan(IV)-oxid, aktiviert
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86,94 g/mol
Reinheit (%) ≥ 90 %
Güte Technisch
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(IV) oxide activated
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302+H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Consejos de prudencia
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.