Learn More
Mangan(IV)-oxid, technisch, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234440 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10234440 500 g Glasgefäß 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10234440
Marke: Fisher Chemical M/1660/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 535°C
CAS 1313-13-9
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel MnO2
MDL-Nummer MFCD00003463
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mn]=O
IUPAC-Name Dioxomangan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Formelmasse 86.94g/mol
Verpackung Glasgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.