Learn More
Mangan(IV)-oxid, TRC
Artikelnummer. 30473105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473105 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16431025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Menge 25 g
Summenformel Mn O2
Synonym Manganese Oxide (MnO2)
InChI-Formel InChI=1S/Mn.2O
SMILES O=[Mn]=O
IUPAC-Name Dioxomangan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
Formelmasse 86.9279