Learn More
Hanna Instruments™ TEST MANGAN 0-300 μG/L
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
10 Milliliter
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien sind für die Einhaltung anerkannter Testverfahren zur kolorimetrischen Bestimmung von Mangan ausgelegt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Reagenziensätze sind für die Bestimmung im niedrigem Messbereich (Pan-Methode) oder im oder hohem Messbereich (Periodat-Methode) verfügbar
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | 1-(2-Pyridyzol)-2-naphthol (PAN) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mangan-Bestimmung im niedrigen Bereich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer |
| Enthält | Tropfflaschen und einzelne Pakete |
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 1 Set |
| Bereich | 0 bis 300 μg/l Mangan |
| Testmethode | Kolorimetrische Bestimmung |
| Typ | Wassertestkit |