Learn More
Mangan - Mn @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Artikelnummer. 30324870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30324870 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324870 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOMN1000A200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
CAS 7439-96-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Manganese
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Mn
Konzentration 1000 μg/g
Synonym Mn
InChI-Formel InChI=1 S/Mn
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Mn]
Element Mn
IUPAC-Name Mangan
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
Menge 200 g
Formelmasse 54.938