Learn More
Manganphosphid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049329
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11351549 2 g -
11361549 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11351549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014020.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganese phosphide is used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12263-33-1
Summenformel Mn3P2
Molekulargewicht (g/mol) 226.76
MDL-Nummer MFCD00064736
InChI-Schlüssel ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trimangan(2+) Diphosphantriid
SMILES [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese phosphide
Schmelzpunkt 1095°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 226.75
Reinheit (%) 99%