Learn More
Unregelmäßig geformte Manganstücke, 99.95 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781988
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11363268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036221.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Vakuumabscheidung
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Farbe Grau
Aussehen Gray irregularly shaped pieces
Dichte 7.3g/cm3 at 20°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Unregelmäßig geformte Stückchen