Learn More
Manganpulver, -325 Mesh, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11391298
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11391298 1 kg 1 Kilogramm
11301308 25 g 25 Gramm
11381298 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11391298 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010238.A1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Scheinbare Dichte 2.6 bis 3.5 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Specifications
Chemischer Name oder Material Manganese
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Menge 1 kg
Netzgröße -325 Mesh
Prozentgehaltsbereich 99.3% (Metals basis)
Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese powder
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese