Learn More
Mangan-Standard für Ionenchromatographie(IC) 1 mg/ml (1000 ppm) in 0.005- % Salpetersäure (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11556683 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11556683
Marke: Reagecon ICCS11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gravimetrisch aus Reinstsalz hergestellt, nach einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264 T) getestet und vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet.
  • Ionenchromatographie-Referenzstandard, Ionenchromatographie-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Ionenchromatographie-Standards behandelt) und vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten für das Produkt werden nach den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten auf der Vertrauensebene in 95 % ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 0.005 % HNO₃
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mangan
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Verfahren IC- und andere Kation-Messverfahren, Cation Measurement
Element Mangan
Menge 100 ml