Learn More
Mangansulfat-Monohydrat (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411921 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11411921 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219470290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kristalline Qualität von Mangansulfatmonohydrat, geeignet für allgemeine Laborforschung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Sulfate Monohydrate
CAS 10034-96-5
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Summenformel H2MnO5S
MDL-Nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Mangan(2+) Hydratsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formelmasse 169
Güte Zellkultur