Learn More
Mangansulfat-Monohydrat (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11427622 1 kg
11401921 100 g
11417622 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427622 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215533691
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+) Hydratsulfat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Sulfate Monohydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Formelmasse 169
Reinheit (%) 98.52%
Güte Zellkultur