Learn More
Mangansulfat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30138149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138149 10 g 10 Gramm
30137488 50 g 50 Gramm
30008300 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16432010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel Mn . O4 S . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 169.02
Synonym Manganese sulfate monohydrate, Manganese Mesosulfate (MnSO4.H2O), Sulfuric Acid Manganese(2+) Salt Monohydrate, Manganese Monosulfate Monohydrate, Manganese Sulfate (MnSO4) Monohydrate, Manganese Sulfate Monohydrate, Manganese(2+) Sulfate Monohydrate, Manganese(II) Sulfate Monohydrate, Manganous Sulfate Monohydrate, Sulfuric Acid Manganese salt (1:1) Monohydrate
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Sulfate (AS)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Formelmasse 168.9003