Learn More
Mangan-Tellurid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese telluride |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Klümpchen |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 182.54 |
| Reinheit (%) | 99.9% |