Learn More
Mangan, TRC
Artikelnummer. 30476847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476847 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM50050050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
CAS 7439-96-5
Menge 50 g
Summenformel Mn
Synonym Manganese, Amiplus Mn, Basfoliar Manganes, Colloidal manganese, Cutaval, Ele-Max Manganese, JIS-G 1213, MNE 06PB, Manganese element, Manganese-55, Oligo-Mn, SuperMan, Teprosyn Mn, Mangan, Mn
InChI-Formel InChI=1S/Mn
SMILES [Mn]
IUPAC-Name Mangan
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
Formelmasse 54.938