Learn More
Mangansulfat, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15528024 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528024 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528024 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 255001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Mangansulfat-Monohydrat, Mangan(II)-sulfatmonohydrat, Mangansulfathydrat, Mangan(II)-sulfathydrat, Mangan2+-Sulfatmonohydrat, Mangansulfat USP, Mangan2+-Sulfathydrat, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangansulfat
Namenshinweis Monohydrat
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
Formelmasse 169.02
Reinheit (%) 98.0%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.95 kg