Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Beschreibung
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/50 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,63 mm |
| Material | Silikon |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit | 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfe und Mehrkanalkartusche |
| Schlauchgröße | 0,63mm |
| Flussrate | 0.04 bis 3.1 (4-Rollen-Pumpe), 0.04 bis 2.6 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
| Farbe | Orange/weiß |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |