Learn More
Manitimus, MedChemExpress
Beschreibung
Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manitimus |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 202057-76-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 20 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H11F3N2O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | FK778 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (811.00 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |