Learn More
Mannitol, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558024 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15558024 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558024 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 255401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.33 €
    305.80 € / 500 Gramm
    Sparen 125.53 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mannit
CAS 69-65-8
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C6H14O6
MDL-Nummer MFCD00064287
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.52 kg
Synonym Mannazucker, Cordyceps-Säure, Manna-Zucker, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Formelmasse 182.17
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Pulver