missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated)

Artikelnummer. 10269532
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Je
5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10269532 5 kg 5 Kilogramm
10096012 500 g 500 Gramm
12774136 Je 3 Kilogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10269532

Marke: Thermo Scientific™ CM0085T

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with this highly selective medium.

Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.

Staphylococcus aureus is a coagulase-positive, catalase-positive, Gram-positive cocci that occur singly or in pairs, tetrads, short chains, and grape-like clusters. S. aureus can produce a variety of syndromes with clinical manifestations, including skin and soft tissue infections, empyema, bloodstream infections, pneumonia, osteomyelitis, septic arthritis, endocarditis, sepsis, and meningitis.

Clearly and easily differentiate Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis while most other bacteria is inhibited by the high salt concentration.

  • Highly selective: due to high concentrations of salt in the medium.
  • Easy to differentiate: Staphylococcus aureus forms yellow colonies with yellow halo while Staphylococcus epidermis forms pink colonies with medium turning pink.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Form Powder
Produkttyp Agar
Menge 5 kg

For Laboratory Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.