Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol Selenit-Bouillon Basis 500 g
Click to view available options
:
Mannitol Selenit-Bouillon Basis 500 g
Beschreibung
Mannitol Selenit-Bouillon deydriertes Kulturmedium ist eine Modifikation von Selenit F-Bouillon zur selektiven Anreicherung von Salmonellen
Zusammensetzung: Bakteriologisches Pepton 5,0 gm/literMannitol 4,0 gm/LiterNatriumphosphat 10,0 gm/Liter pH 7,1 ± 0,2 Erfordert LP0121A Natriumbiselenit 100 g
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Herkunftsland | Großbritannien |
| Medientyp | Dehydriertes Kulturmedium |
| Produkttyp | Trockennährmedien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anreicherung von Salmonellen |
| Verpackungsart | Wanne |
| Menge | Je 1 |
| Spezies | Salmonella |