Learn More
Mannosetriflat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15587049 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15587049 100 mg 100 Milligramm
15577049 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587049 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461341000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92051-23-5 | C15H19F3O12S | 480.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92051-23-5
Summenformel C15H19F3O12S
Molekulargewicht (g/mol) 480.36
InChI-Schlüssel OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Synonym tatm, mannose triflate, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-beta-d-mannopyranose, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-b-d-mannopyranose, unii-0ki8ffq6tt, 0ki8ffq6tt, beta-d-mannopyranose 1,3,4,6-tetra-o-acetate 2-o-trifluoromethanesulfonate, 2r,3r,4s,5s,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-trifluoromethanesulfonyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannose trilfate
PubChem CID 11113597
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,6-Triacetyloxy-5-(trifluormethylsulfonyloxy)oxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Mannose triflate
Schmelzpunkt 118.0°C to 122.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Clear colorless to slightly yellow
Formelmasse 480.36
Reinheit (%) 98%