Learn More
VACUUBRAND™ Manometer
Artikelnummer. 11961002 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Druckbereich:
0 bis 6 bar
1 bis 1000 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Druckbereich unitSize
11961002 0 bis 6 bar 1 Stück
11971002 1 bis 1000 mbar 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11961002
Marke: VACUUBRAND™ 20610589
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Druckfeinregulierkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Druckfeinregulierkopf
Druckbereich 0 bis 6 bar
Produkttyp Manometer