Learn More
VACUUBRAND™ Manometer
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Druckbereich:
0 bis 6 bar
1 bis 1000 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
Especificaciones
Especificaciones
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Druckfeinregulierkopf |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Druckfeinregulierkopf |
| Druckbereich | 0 bis 6 bar |
| Produkttyp | Manometer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido