Learn More
Socorex™ Manuelle 810 Verdünnungspipette
Beschreibung
- 3 Jahre Garantie
- Keine vorkalibrierten festen Volumina
- Keine Ruhezeit erforderlich
- Unabhängige Kalibrierung für jedes Volumen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, IVD |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Handbuch 810 |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Verdünnungspipette |
| Volumen (metrisch) | 1/0.1 ml |
| Menge | Je 1 |