Learn More
Slice™ Manueller Kastenschneider
Artikelnummer. 16423649
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16423649 Grau/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16423649 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10585
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Acetonbeständige Metallummantelung kann zum Schutz der Klinge nach oben, oder zum Freilegen der Klinge nach unten geschoben werden
  • Typ der angebrachten Klinge: Abgerundete Spitze zum Schutz vor Durchstichen; ragt im richtigen Winkel hervor, um Karton effektiv zu schneiden
  • Langlebiger Nylongriff mit acetonbeständiger Metallummantelung
  • Beidhändig verwendbar
  • Kompatible Klingen: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11-mal länger scharf als Metall; berührungssicher.
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Länge (angloamerikanisch) 3,57 in.
Länge (metrisch) 90,8 mm
Material GFN, Aluminium, Zirkonoxid
Farbe Grau/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,73 oz.
Gewicht (metrisch) 20,7 g
Breite (angloamerikanisch) 0,86 in.
Breite (metrisch) 21,8 mm
Grifftyp Feste Klinge
Produkttyp Kastenschneider